Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Distributeur pour essuie-mains blanc pour petits rouleaux
Compatible avec les lingettes désinfectantes pour mains et surfaces Kleenex™
Marque: Kimberly-Clark Professional™ 7936
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Distribue les feuilles du rouleau d’essuie-mains sans avoir à toucher le distributeur, ce qui contribue à réduire la contamination et la propagation des germes
- Remplissage rapide avec une finition blanche élégante et facile à nettoyer
- Entretien sans problème
- Idéal pour les lieux très fréquentés tels que les bureaux, les écoles, les salles de sport et les restaurants
- Peut être fixé au mur
Spécification
Distributeur de lingettes désinfectantes | |
29,3 x 15 x 15 cm | |
15 cm | |
15 cm | |
15 cm | |
Wall Mount | |
Hinged Lid with Front Opening | |
100/paquet |
Blanc | |
5.9 in. | |
5.9 in. | |
11.5 in. | |
Plastique | |
1 | |
Idéal pour la distribution de lingettes de désinfection des mains et des surfaces Kleenex, dans des lieux très fréquentés tels que des bureaux, des écoles, des salles de sport et des restaurants |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kimberly-Clark Professional™ Distributeur pour essuie-mains blanc pour petits rouleaux > Dimensions : 29,3 x 15 x 15 cm (L x l x H)
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu