Learn More
Invitrogen™ PRIMER 5' PHO 200 NMOL
Amorce personnalisée
Marque:  Invitrogen™ 10625036
Code produit. 10769004
  • 84.50€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Utiliser cet outil pour concevoir un oligonucléotide d’ADN personnalisé, avec une variété de modifications de 3’ et 5’, à des échelles allant de 25 à 10 μmol. Sélectionner la méthode de purification souhaitée (chromatographie en phases normales ou inversées, HPLC ou PAGE).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
5' PHO Primer, 200 nmol
5' PHO Primer
Marquage 5’
200 nmol
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Invitrogen™ PRIMER 5' PHO 200 NMOL > 200 nmol