Learn More
Solution de praséodyme pour ICP/MS 10 mg/l dans une matrice HNO3, Fisher chemical™
Code produit. 12907403
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Identifiants chimiques
Formule moléculaire Pr
Spécification
Nom chimique ou matériau Prasedymium
Concentration 10mg/L
Conditionnement Flacon
Quantité 50 mL
Solvant ou matrice HNO3