Learn More
Alimentation 90 W PowerEase™ (230 VCA)
Alimentation électrique 90 W PowerEase™ (230 VCA)
Marque: Invitrogen PS0091
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
L’alimentation électrique PowerEase™ 90 W est destinée spécifiquement aux électrophorèses sur mini-gel. Grâce à l’interface simple et intuitive, l’alimentation des traitements d’ADN et de gel de protéines devient un procédé simple et facile.En outre, l’alimentation électrique PowerEase™ 90 W présente les caractéristiques suivantes :
Facilité d’utilisation
Grâce à l’alimentation électrique PowerEase™ 90 W, il vous suffit de définir des paramètres constants de tension ou de courant pour démarrer un cycle. Cette alimentation facilite le traitement et le transfert de 2 mini-gels, tels que les gels Bolt™ Bis-Tris Plus ou 2 midi-gels à l’aide de la cellule midi XCell4 SureLock™.
Spécification
CE, cETLus, c-Tick, dispositif numérique de classe A, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC, conformité à la conception environnementale, directive 2011/65/UE | |
Alimentation PowerEase™ 90 W, 290 x 200 x 70 mm, 4 à 500 mA, 230 VCA, écran LCD rétroéclairé à affichage graphique, minuteur intégré pour électrophorèse sur gel Walk-Away, alimentation électrique spécifiquement conçue pour l’électrophorèse sur gel mini | |
Alimentation électrique 90 W PowerEase™ (230 VCA) | |
Alimentation électrique et carte de référence rapide | |
0°C à 40°C | |
7,87 in | |
2.75 in | |
2.64 lb | |
230 VAC | |
90 W | |
50/60 Hz |
4 à 500 mA | |
∼ 99,99 h/min | |
LCD graphique rétroéclairé | |
32 à 104°F | |
1 an | |
200 mm | |
70 mm | |
1,2 kg | |
115 à 230 VCA | |
4 à 500 mA |