Learn More
Aalborg™ Alimentation électrique
L’alimentation électrique d’Aalborg™ est un composant qui alimente au moins une charge électrique.
Marque:  Aalborg™ PS-GFM-230EU-2
Code produit. 11787709
  • 118.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Accessoire pour DFM, GFM ou GFC
  • Fiche Europe continentale 230 VAC 12 VDC
  • Alimentation électrique
Spécification
Spécification
230 V
Débitmètre massique de gaz
Alimentation électrique
230 V CA, 12 V CC