Learn More
Sélénocyanate de potassium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Potassium selenocyanate |
Point de fusion | 152.0°C to 158.0°C |
Couleur | Orange au rouge |
Forme physique | Solide cristallin, poudre, cristaux et/ou morceaux |
Quantité | 50 g |
Plage de pourcentage du dosage | 98.5 % min. (Argentometry) |
Formule linéaire | KSeCN |
Fieser | 06,487; 08,417; 13,186; 08,417; 15,274 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble |
Poids de la formule | 144.08 |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0437481 | Certificat d’analyse | 12/02/2025 | 201980500,201980100,10114030,201982500 |
A0447193 | Certificat d’analyse | 06/05/2024 | 201980500,201980100,201982500 |
A0437481 | Certificat d’analyse | 25/08/2023 | 201980500,201980100,201982500 |
A0394625 | Certificat d’analyse | 15/12/2022 | 201980500,201980100,201982500 |
A0394626 | Certificat d’analyse | 14/12/2022 | 201980500,201980100,201982500 |
Sécurité et traitement
- Potassium selenocyanate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H331-Toxique par inhalation.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.