Learn More
Iodure de potassium, + de 99 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 1330.0°C |
Nom chimique ou matériau | Potassium iodide |
Point de fusion | 680.0°C |
Note relative au nom | granular |
Couleur | Blanc |
pH | 6.0 to 9.2 (5% soln. at 25°C) |
Forme physique | Cristaux ou granulés |
Quantité | 5 kg |
Plage de pourcentage du dosage | 99+% |
Formule linéaire | KI |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Potassium iodide
- Dangers
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P314-Consulter un médecin en cas de malaise.