Learn More
Hexafluorophosphate de potassium, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Potassium hexafluorophosphate |
Point de fusion | 575.0°C |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Poudre cristalline |
Quantité | 2.5 kg |
Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min |
Formule linéaire | KPF6 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: 93g/L (25°C) |
Poids de la formule | 184.07 |
Pourcentage de pureté | 99% |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Potassium hexafluorophosphate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.