Learn More
Hexacyanoferrate(III) de potassium(III), AR certifié pour analyse, Fisher Chemical
Code produit. 10578440
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
Identifiants chimiques
CAS 13746-66-2
Formule moléculaire C6FeK3N6
Poids moléculaire (g/mol) 329.25
Numéro MDL MFCD00011392
Clé InChI QMTKJUMXUDIUAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium ferricyanide, red prussiate, potassium ferricyanate, tripotassium hexacyanoferrate, potassium cyanoferrate, iron potassium cyanide, tripotassium ferricyanide, tripotassium iron hexacyanide, tripotassium ferric hexacyanide, ccris 5559
CID PubChem 26250
SMILES [K+].[K+].[K+].N#C[Fe+3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Spécification
Couleur Orange au rouge
pH 6
Forme physique Solide cristallin
Quantité 500 g
Nom IUPAC tripotassium hexacyanoirontris(ylium)
Poids de la formule 329.26g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Identifiant produit
  • Potassium ferricyanide
Mention de danger
  • EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.