Learn More
Solution de chlorure de potassium, 3M, SI Analytics™
Tous les produits SI Analytics Produits
Click to view available options
Quantité:
250 ml
1000 ml
Description
Solution de chlorure de potassium 3 mol/l 1000 ml dans un flacon en verre DURAN™, stérilisée
Spécification
Spécification
Point de fusion | −9.7°C |
Point d’ébullition | 106.3°C |
Couleur | Incolore |
Densité | 1.13g/cm3 |
Concentration | 3 M |
pH | 7 |
Quantité | 1000 ml |
Type de solution | Solution de chlorure de potassium |
Odeur | Odorless |
Conditionnement | Flacon DURAN™ |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution de chlorure de potassium, 3M, SI Analytics™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu