Learn More
Potassium Chloride Solution, 3.5M, SI Analytics™
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Description
- Mélange avec les composants suivants : Eau, chlorure de potassium
- Ne laissez pas le produit non dilué ou de grandes quantités de celui-ci atteindre la nappe phréatique, les cours d’eau ou le système d’égout
- Ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Ne pas laisser le produit atteindre le réseau d’évacuation des eaux usées
- Le produit ne contient aucune quantité pertinente de matériaux ayant des valeurs critiques qui doivent être surveillés sur le lieu de travail
- Absorbez avec un matériau de liaison liquide (sable, diatomite, liants acides, liants universels, sciure)
- Lavez les résidus avec de l’eau
Spécification
Spécification
Point de fusion | −12.8°C |
Point d’ébullition | 107.2°C |
Couleur | Incolore |
Densité | 1.15g/cm3 |
Concentration | 3.5 M |
pH | 7 |
Quantité | 500 mL |
Odeur | Odorless |
Stérilité | Sterile |
Informations sur la solubilité | Fully miscible in water |