Learn More
Chlorure de potassium, ACS, 99,0-100,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Potassium chloride is used to replenish electrolytes and restore water electrolyte balance in treating hypokalemia. It is also used in buffers, fertilizers and explosives and finds useful in medicine, scientific applications, and food processing. It plays an important role for the extraction and solubilization of proteins. It acts as a fire extinguishing agent in portable and wheeled fire extinguishers. It may be used as a softener unit in household water, which is an alternative to sodium chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- En solution tampon, cellules d’électrodes, photographie, réactif de laboratoire, engrais, spectroscopie
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 1500°C (sublimation) |
Nom chimique ou matériau | Potassium chloride |
Point de fusion | 773°C |
Note relative au nom | For analysis ACS |
Forme physique | Cristalline |
Quantité | 5 kg |
Plage de pourcentage du dosage | 99.0 to 100.5% |
Merck Index | 14,7621 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water,glycerol and alkalies; Slightly soluble in alcohol and insoluble in ether. |
Nom IUPAC | Chlorure de potassium |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
P10L014 | Certificat d’analyse | 12/03/2025 | 011595.A1,011595.30,011595.A7 |
N27L029 | Certificat d’analyse | 03/03/2025 | 011595.A1,011595.30,011595.A7 |
N10L004 | Certificat d’analyse | 12/02/2025 | 011595.A1,011595.30,011595.A7 |
N10L006 | Certificat d’analyse | 12/02/2025 | 011595.A1,011595.30,011595.A7 |
M30L005 | Certificat d’analyse | 03/02/2025 | 011595.A1,011595.30,011595.A7 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Plus de découvertes, moins de coûts
Économisez sur des milliers de produits éligibles.Code promotionnel: 24111Expire: 2025-03-21
Jours
6Heures
19Minutes
12Secondes
0Nouvelle offre Économisez maintenant