Learn More
Carbonate de potassium anhydre, certifié AR pour analyse, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur., Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
2.5 kg
Description
CK2O3, numéro CAS-584-08-7, carbonate de potasse, acide carbonique, sel dipotassique, carbonate dipotassique, kaliumcarbonat, cendre perlé, potasse, carbonate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de potassium, anhydre, sel de tartre, 500 g, blanc, 138,21 g/mol, BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Spécification
Spécification
Point de fusion | 891°C |
Couleur | Blanc |
pH | 11.5 to 12 |
Forme physique | Solide en poudre |
Quantité | 2.5 kg |
Nom IUPAC | dipotassium carbonate |
Poids de la formule | 138.21g/mol |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Potassium carbonate anhydre
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.