Learn More
Carbonate de potassium, + 99 %, pour analyse, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Tambour en fibre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Absorbant pour analyse
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Potassium carbonate |
Point de fusion | 891.0°C |
Note relative au nom | Anhydrous |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Poudre ou poudre granulaire |
Quantité | 25 kg |
Plage de pourcentage du dosage | 99+% |
Formule linéaire | K2CO3 |
Fieser | 01,1014; 04,50; 05,552; 08,408; 09,382; 10,323; 11,433; 12,403; 13,233; 15,167 |
Merck Index | 15, 7740 |