Learn More
Potassium 4-ethoxycarbonylphenyltrifluoroborate, 95 %, Thermo Scientific™
49.50€ - 176.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1439402-07-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H9BF3KO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 256.07 |
Numéro MDL | MFCD09800743 |
Clé InChI | RRHVYQWNJHNUEQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | potassium 4-ethoxycarbonyl phenytrifluoroborate, potassium 4-ethoxycarbonylphenyltrifluoroborate, potassium 4-ethoxycarbonyl phenyl trifluoroboranuide, amtb105, potassium 4-ethoxycarbonylphenytrifluoroborate, potassium 4-ethoxycarbonyl phenyl trifluoroborateAfficher plus |
CID PubChem | 46738073 |
Nom IUPAC | Potassium ; (4-éthoxycarbonylphényl)-trifluoroboranucléide |
SMILES | [K+].CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)[B-](F)(F)F |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
1439402-07-9 | |
256.07 | |
RRHVYQWNJHNUEQ-UHFFFAOYSA-N | |
46738073 | |
[K+].CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)[B-](F)(F)F |
C9H9BF3KO2 | |
MFCD09800743 | |
potassium 4-ethoxycarbonyl phenytrifluoroborate, potassium 4-ethoxycarbonylphenyltrifluoroborate, potassium 4-ethoxycarbonyl phenyl trifluoroboranuide, amtb105, potassium 4-ethoxycarbonylphenytrifluoroborate, potassium 4-ethoxycarbonyl phenyl trifluoroborateAfficher plus | |
Potassium ; (4-éthoxycarbonylphényl)-trifluoroboranucléide |
Spécification
Potassium 4-ethoxycarbonylphenyltrifluoroborate | |
C9H9BF3KO2 | |
potassium 4-ethoxycarbonyl phenytrifluoroborate, potassium 4-ethoxycarbonylphenyltrifluoroborate, potassium 4-ethoxycarbonyl phenyl trifluoroboranuide, amtb105, potassium 4-ethoxycarbonylphenytrifluoroborate, potassium 4-ethoxycarbonyl phenyl trifluoroborate | |
[K+].CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)[B-](F)(F)F | |
256.07 | |
256.07 |
1439402-07-9 | |
MFCD09800743 | |
RRHVYQWNJHNUEQ-UHFFFAOYSA-N | |
Potassium ; (4-éthoxycarbonylphényl)-trifluoroboranucléide | |
46738073 | |
95% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante