Learn More
2,4-Bis(trifluorométhyl)phényltrifluoroborate de potassium, 95 %, Thermo Scientific™ Code produit.: 15408196
2,4-Bis(trifluorométhyl)phényltrifluoroborate de potassium, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15408196
1 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 15408196
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H63246.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1150655-10-9
Formule moléculaire C8H3BF9K
Poids moléculaire (g/mol) 320.006
Numéro MDL MFCD07368252
Clé InChI OXVQSBLFWHNZJA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-bis trifluoromethyl phenyltrifluoroborate potassium salt, potassium 2,4-bis trifluoromethyl phenyltrifluoroborate, potassium 2,4-bis trifluoromethyl phenyl trifluoroboranuide, potassium 2,4-bis trifluoromethyl phenyl trifluoro borate 1-, potassium ion 2,4-bis trifluoromethyl phenyl trifluoroboranuide
CID PubChem 44717658
Nom IUPAC Potassium ; [2,4-bis(trifluorométhyl)phényl]-trifluoroboranide
SMILES [B-](C1=C(C=C(C=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F)(F)(F)F.[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium 2,4-bis(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Point de fusion 173°C to 178°C
Couleur Marron à blanc
Forme physique Solide
Quantité 1 g
Poids de la formule 320.01
Pourcentage de pureté 95%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotD16Z014 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2021 Catalog Number
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
2,4-Bis(trifluorométhyl)phényltrifluoroborate de potassium, 95 %, Thermo Scientific™ >