Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA d’IL-12 (IL-12A) porcine
Sandwich ELISA Kit
Marque: Invitrogen™ ESIL12A
Includes: Plaque(s) pré-enduite(s), standard, anticorps détecteurs, conjugué HRP, diluants, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt et couvercles de plaques.
Description
The Porcine Interleukin 12 (IL-12A) ELISA quantitates Porc IL-12A in porcine serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Porc IL-12A. Principle of the method The Porcine IL-12A solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
L’interleukine-12 (IL-12) est une cytokine 70 kD (p70) hétérodimérique composée de deux chaînes covalentes et glycosylées, 40 kD (p40) encodée par le gène IL12B et 35 kD (p35) encodée par le gène IL12A. IL-12 est principalement produit par des monocytes, des macrophages et des cellules dendritiques en réponse à des produits bactériens tels que les lipopolysaccharides (LPS), à des pathogènes intracellulaires ou à une interaction avec des cellules T activées. L’IL-12 a été découvert à l’origine en raison de sa capacité à la production d’interféron-gamma (IFN-γ), la prolifération cellulaire et la cytotoxicité médiée par les cellules tueuses naturelles et les cellules T. Il est maintenant établi que l’IL-12 joue également un rôle clé dans le développement des réponses Th1, ce qui conduit à la production d’IFN-γ et d’IL-2. Ces cytokines peuvent à leur tour favoriser les réponses des cellules T et l’activation des macrophages.Spécification
Q28938, Q29053 | |
2,2 ng | |
ELISA sandwich en phase solide | |
Kit ELISA | |
Sérum, Surnageant, Surnageant | |
96 dosages | |
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques | |
397053, 397076 | |
< 12 % | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Couvercles de plaques adhésives | |
96 dosages | |
Oncologie | |
2°C à 8°C | |
1 heures 20 min |
2,458-600 pg/ml | |
2,2 ng/ml à 600 ng/ml | |
Biotine | |
Cytokines & récepteurs | |
Réactivité croisée : Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées suivantes : IL-1 bêta d’origine porcine, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-13, GM-CSF, IFN-gamma, TGF bêta 1, TNF alpha. | |
Porcs | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
IL12A, IL12B | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 100 μl | |
Porcs | |
4 heures 45 min |