Learn More
Porcelaines Avignon™ Creusets de Gooch en porcelaine
Marque: Porcelaines Avignon™ 11403
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Creuset de Gooch• Fond percé et couvercle avec orifice φ 9mm
• φ 35 x 40mm
• Creuset de Gooch
Informations sur la commande
Diamètre métrique externe
Spécification
Porcelaine | |
35mm | |
40mm | |
Creuset de Gooch |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Porcelaines Avignon™ Creusets de Gooch en porcelaine > Diamètre externe : 35 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu