Learn More
Socorex™ Réservoirs à fond rond multicanaux en polystyrène
Le format microplaque permet une utilisation avec des dispositifs de pipetage automatisés ou robotisés.
130.00€ - 134.00€
Spécification
Capacité (métrique) | 48 ml |
---|---|
Matériau | Polystyrène |
Stérilité | Non stérile |
Type | Réservoir multicanaux |
Code produit | Marque | Canaux | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Canaux | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15560754
|
Socorex™
330.08XL |
8 |
134.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15580754
|
Socorex™
330.12XL |
12 |
130.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Structure en polystyrène
- Chaque canal a un fond rond
- Capacité totale de 48 ml
- Excellente stabilité sur paillasse
- Combinaison parfaite avec pipettes multicanaux
Spécification
48 ml | |
Polystyrène | |
Non stérile | |
Réservoir multicanaux |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Socorex™ Réservoirs à fond rond multicanaux en polystyrène