Learn More
Technical Service Consultants™ Épandeur de forme L en polystyrène
Use Technical Service Consultants™ Polystyrene L-shaped Spreader for surface spreading of liquid or culture samples uniformly over the surface of solid media. Shaped like a hockey stick, it is recommended for single use practices or sterile techniques.
Spécification
Matériau | Polystyrène |
---|---|
Type de produit | Étaleur |
Stérilité | Stérile |
Forme | En L |
Description
- Polystyrene
- Three year shelf life
- Ideal for bacterial counts
- L shaped plastic (firm) peel pouch
- Hockey Stick Shape
Spécification
Polystyrène | |
Étaleur | |
Stérile | |
En L |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Technical Service Consultants™ Épandeur de forme L en polystyrène