Learn More
BRAND™ Spatule en polypropylène
Les extrémités ont des formes différentes pour permettre différentes applications. Fabrication en PP.
Marque:  BRAND™ 136110
20.75 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11824070
  • 32.30€ / 10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Fabrication en polypropylène
  • Les extrémités ont des formes différentes. Environ 15 mm (l)
  • Dimensions : 6 x 245 mm (dia. x L)
  • 10/boîte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
6mm
245 mm
PP (polypropylène)
10/boîte