Learn More
Oakton™ Conteneurs d’échantillons en polypropylène
Évitez toute contamination des échantillons grâce à ces conteneurs en PP. Les conteneurs d’échantillons en PP Cole-Parmer™ résistent aux acides, aux bases et à la plupart des solvants organiques.
Marque:  Oakton™ 06100-14
Code produit. 11837242
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Graduation double en ml et en oz.
  • Fabriqués en polypropylène translucide
  • Couvercles étanches, vendus séparément
Spécification
Spécification
500/boîte
Récipients pour échantillons
10,3cm
240 ml
Polypropylène