Learn More
Brand™ Systèmes de récupération magnétique de barreaux d’agitation en PP
Tiges magnétiques pour récupération des barreaux d’agitation uniques, revêtues de PTFE, fabriquées en PP et idéales pour une utilisation dans la plupart des laboratoires de recherche, scientifiques et d’autres types.
Marque: Brand™ 137750
20.08 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Tige de récupération magnétique pour barreau d’agitation 300 x 10 mm, en PP, avec anneau
- Revêtement en PTFE
- Noyau magnétique totalement étanche
- L × D 300 mm × 10 mm
Spécification
10mm | |
300mm | |
PP (polypropylène) |