Learn More
VITLAB™ Entonnoirs en polypropylène
Utilisez l’entonnoir en PP Vitlab™ pour vos besoins de versement en laboratoire.
Marque: VITLAB™ 41094
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Transparent
- Débit rapide grâce à une inclinaison de 60°
- Poignée pratique avec boucle pour suspension.
Spécification
30 mm | |
4mm | |
60° | |
25mm |
6 ml | |
PP | |
Filtrage d’échantillons, pour les pompes de laboratoire | |
24/boîte |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
VITLAB™ Entonnoirs en polypropylène > Capacité : 6mL
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu