Learn More
Vitlab™ Forceps en polyméthylpentène
Fabriqués en PMP pour une très bonne résilience. Les forceps en polyméthylpentène VITLab™ sont parfaits pour la mise en bouteille et la décantation.
Marque: Vitlab™ 67995
23.34 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Blancs, pointus, élastiques
Spécification
Pointues | |
145 mm | |
10/boîte | |
Forceps |
Polyméthylpentène | |
Forceps | |
Pour l’autoclavage et les micro-ondes, l’embouteillage et la décantation |