Learn More
Cole-Parmer™ Câble en polyester
Utilisez cette ligne tressée solide avec un équipement d’échantillonnage pesant moins de 75 lb (34 kg)
Marque: Cole-Parmer™ 05499-35
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La charge maximale est de 110 lb (50 kg)
Spécification
Câble | |
Polyester | |
1 de chaque | |
30 m |