Learn More
Anritsu™ Sonde à plaque
Marque:  Anritsu™ 505KTS1ANP
Code produit. 11912159
  • 107.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Thermocouple KT de surface
• Thermocouple de surface ultra plate, câble PTFE 1 m
• Sonde polyamide largeur 3mm pour mesure de surface jusqu'à 400°C
• Thermocouple KT de surface
Spécification
Spécification
Sonde à plaque