Learn More
Hirschmann™ Anneaux de protection pour éprouvette en verre
Excellente protection contre le risque de bris pour les éprouvettes graduées si elles sont accidentellement renversées.
Marque:  Hirschmann™ 8900093
Code produit. 11726544
  • 9.50€ / 5 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Bague anti-choc polyéthylène PE
• Pour éprouvette 10 à 1000mL
• Bague anti-choc
Spécification
Spécification
60 mm
Boîte de 5
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Hirschmann™ Anneaux de protection pour éprouvette en verre > Dia. int. : 65 mm