Learn More
Plas Labs™ Dispositifs de contention pour rongeurs de style Broome
Idéal pour les injections ou le prélèvement de sang
Marque:  Plas Labs™ 553-BSRR
Code produit. 13204979
  • 176.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Permettent un accès facile aux rongeurs
  • Empêchent les rongeurs de se retourner
  • Assurent la sécurité des animaliers de laboratoire
  • Fabriqués à partir de matériaux transparents afin de permettre une visibilité totale de l’animal
Spécification
Spécification
Clear
Système de contention pour les rongeurs
Stérilisés chimiquement ou lavés à 180°F
8 po
2 po
125 à 250 g
Injections ou prélèvement sanguin
Plastique Noryl™
Broome
20,32 cm
5,08 cm