Learn More
Fisherbrand™ Plain PTFE Stir Bars
Offre une agitation stable. Les barreaux d’agitation unis en PTFE Fisherbrand™ offrent une turbulence plus intense que les barreaux d’agitation cylindriques.
Marque:  Fisherbrand™ 001.215.6
Code produit. 10068221
  • 0.95€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Barreau d’agitation magnétique stable à usage général
  • Offre une turbulence plus intense que les barreaux d’agitation cylindriques
  • Autoclavable