Learn More
Fisherbrand™ Plaques en verre ordinaires avec espaceurs liés
Accessoire à utiliser avec les systèmes d’électrophorèse verticale OmniPAGE mini.
19.70€ - 21.40€
Spécification
Type | Plaque en verre uni |
---|---|
Dimensions du gel | 100 x 100 mm |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11857643
|
Fisherbrand™
VS10PGS0.5 |
Espaceurs liés de 0,5 mm |
19.70€
2 pièces |
Expédition estimée: 19-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11867643
|
Fisherbrand™
VS10PGS0.75 |
Espaceurs liés de 0,75 mm |
21.40€
2 pièces |
Expédition estimée: 17-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11887643
|
Fisherbrand™
VS10PGS1.5 |
Espaceurs liés de 1,5 mm |
19.70€
2 pièces |
Expédition estimée: 19-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11897643
|
Fisherbrand™
VS10PGS2 |
Espaceurs liés de 2,0 mm |
19.70€
2 pièces |
Expédition estimée: 19-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Accessoire à utiliser avec les systèmes d’électrophorèse verticale OmniPage Mini
Spécification
Plaque en verre uni | |
100 x 100 mm |