Learn More
Pipérazine hexahydrate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10645762
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142-63-2
Formule moléculaire C4H10N2·6H2O
Poids moléculaire (g/mol) 194.23
Numéro MDL MFCD00149389
Clé InChI AVRVZRUEXIEGMP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme piperazine hexahydrate, arthriticine, piperazine, hexahydrate, vermisol, parid, unii-p3m07b8u64, usaf a-3803, diethylenediamine hexahydrate, vermyl tn
CID PubChem 120181
Nom IUPAC pipérazine ;hexahydraté
SMILES C1CNCCN1.O.O.O.O.O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Piperazine hexahydrate
Note relative au nom 98%
Point de fusion 41.0°C to 45.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 145.0°C to 156.0°C
Point d’éclair 87°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 500 g
Beilstein 23,4
Merck Index 14,7464
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,practically insoluble in ether
Poids de la formule 194.23
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux adhérents
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Piperazine hexahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H361fd-Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au foetus.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.