Learn More
Hanna Instruments™ Testeur de pH / température PICCOLO™ Plus avec sonde de 6,3 po
Fournit un signal fort à l’instrument de mesure. Testeur de pH / température Hanna Instruments™ PICCOLO™ avec sonde de 6,3 po doté d’une électrode 4 en 1 interchangeable peu coûteuse, robuste et qui abrite les capteurs de pH / température, le système de référence et le module d’amplification.
Marque: Hanna Instruments™ HI98113
Description
Le PICCOLO™ Plus est un testeur numérique léger facile à utiliser avec une sonde remplaçable. Les pH-mètres conventionnels sont sensibles au signal d’impédance faible et élevée qui rend l’électrode, le connecteur, le câble et l’instrument de mesure vulnérables au bruit, à l’humidité et aux environnements sales. PICCOLO™ Plus a surmonté ces problèmes avec une électrode interchangeable révolutionnaire amplifiée.
- Électrode de pH préamplifiée de 6,3 po remplaçable
- ±0,01 pH Précision
- Affichage de la température
- Compensation thermique automatique
- Étalonnage manuel facile en deux points
- Durée de vie de la pile de 100 heures
- Grande simplicité d’utilisation
- Économiques
Spécification
Électrode HI1295, sachets de solution tampon pH 4,01 et pH 7,01, tournevis d’étalonnage, piles, mallette de transport robuste et instructions | |
±0,01 | |
1 à 13 | |
2 | |
32 à 158deg;F | |
265 x 29 x 15 mm (10,4 x 1,1 x 0,6 po.) | |
2,5 oz. | |
Électrode amplifiée HI1295 avec capteur de température | |
Automatique de 0 à 70deg;C (32 à 158deg;F) | |
0°C à 50°C | |
Stick indicateur de température et pH | |
Sonde 6,3 po |
± 1°C | |
Manuel | |
0,01 | |
0°C à 70°C | |
0,1°C | |
70 g | |
1 an (sonde : 6 mois) | |
95 % max | |
32°F à 122°F | |
3 x 1,5 V | |
100 h | |
Sonde de 160 mm |