Learn More
Thermo Scientific™ Tampons Phusion
Choisissez entre deux boîtes de tampons pour optimiser la PCR haute fidélité ou l’amplification de modèles difficiles ou longs à l’aide des polymérases d’ADN haute fidélité Thermo Scientific™ Phusion™.
Spécification
Quantité 3mL
À utiliser avec (application) Standard PCR
Consulter d'autres spécifications
Description
Description
Deux tampons optimisés sont disponibles pour les ADN polymérases haute fidélité Thermo Scientific Phusion : Tampon Phusion HF 5X et tampon Phusion GC 5X. Le taux d'erreurs de l'ADN polymérase Phusion dans le tampon HF (4,4 x 10-7) est inférieur à celui du tampon GC (9,5 x 10-7). Le tampon HF doit donc être utilisé par défaut pour une amplification haute fidélité. Cependant, le tampon GC peut améliorer la performance de l'ADN polymérase Phusion avec certains modèles difficiles ou longs, comme les modèles riches en GC ou possédant des structures secondaires complexes. Pour les applications telles que les microréseaux (microarray) ou la chromatographie liquide à haute performance sur gel dénaturant (DHPLC), où les modèles d'ADN doivent être exempts de détergents, nous vous recommandons d'utiliser des tampons de réaction sans détergent.
Les tampons Phusion Green 5X contiennent un réactif de densité et deux colorants de suivi qui favorisent le chargement direct des produits issus de la PCR sur un gel. Les tampons colorés n'altèrent pas les performances des enzymes. En outre, ils sont compatibles avec des applications en aval telles que le séquençage, la ligature et la digestion par restriction de l'ADN.
Tampon HF sans détergent pour les polymérases d’ADN Phusion développé pour les applications DHPLC et microarray
Inclus :
Tampon HF Phusion sans détergent 5 x, solution à 50 mM de MgCl2, 100 % de DMSO.
Spécification
Spécification
3mL
Standard PCR
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Tampons Phusion