Learn More
Solution de tampon pH
Protection et entretien des électrodes de pH
60.30€ - 63.05€
Code produit | Marque | pH | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | pH | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11470579
|
Jenway
90238-53 |
2 |
60.30€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11460579
|
Jenway
16156-78 |
9.22 |
63.05€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Solution de stockage pour électrodes de pH
- Flacon de 500 ml
Spécification
500 mL |