Learn More
Solution tampon pH 4,00 à 25 °C, Reagecon
Solution tampon testée, certifiée, traçable par NIST et stable sur étagère.
Marque: Reagecon 104025
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Étalon de référence pour tampon de pH, matériau de référence pour tampon de pH
- Testée et certifiée par une méthode d’essai accréditée ISO 17025 (réf. INAB : 264T) et traçable NIST.
- Stabilité garantie tout au long de sa durée de conservation, même après ouverture du flacon.
Spécification
Transparent | |
4.00 ±0.01 | |
1 L |
Accuracy ± 0.01 pH units | |
Liquide | |
Flacon en PEHD GL45 |