Learn More
Tampon pH 10 standard, SPEX CertiPrep™
Certifié ISO/CEI Guide 34, matériau de référence certifié Traceable NIST
Marque: SPEX Certiprep PH-BUFF10-500
Includes: Certificat d’analyse Traceable NIST certifié ISO/CEI 17025 et ISO/CEI — Guide 34, fiche de données de sécurité
Description
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Analyte | Concentration |
---|---|
pH | 10 unités SI |
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
pH 10 Buffer Standard | |
500 mL | |
Divers |
AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques | |
Flacon en PEBD lixivié trois fois |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
Mention de danger
- H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: disodium tetraborate
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu