Learn More
Fisherbrand™ SUPPORT BOITE PETRI FIL ACIER
Constructed of epoxy-coated steel wire.. Fisherbrand™ Wire Petri Dish Holder accommodates up to 6 culture dishes 100mm in diameter.
Marque: Fisherbrand™ HS23455
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Holds up to 6 x 100mm Petri Dishes
- Epoxy-coated steel wire
- Measures 127 x 86 x 107mm
- Autoclavable
Spécification
Petri Dish Holder | |
Petri Dishes (100 mm) | |
Jusqu’à 6 | |
1/boîte | |
127 mm | |
107 mm |
Autoclavable | |
Epoxy Coated Steel | |
100mm dia. petri dishes | |
127 x 86 x 107mm | |
86 mm |