Learn More
Acide périodique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
48.56€ - 546.72€
Identifiants chimiques
CAS | 10450-60-9 |
---|---|
Formule moléculaire | H5IO6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 227.94 |
Numéro MDL | MFCD00011344 |
Clé InChI | TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | orthoperiodic acid, periodic acid, tetrahydroxyiodous acid, acid, periodic, paraperiodic acid, pentahydroxy-l5-iodane oxide, unii-ak1d44l87g, pentahydroxidooxidoiodine, hexaoxoiodic 5-acid, periodic acid, cryst |
CID PubChem | 25289 |
ChEBI | CHEBI:29150 |
Nom IUPAC | pentahydroxy(oxo)-$l^{7}-iodane |
SMILES | O[I](O)(O)(O)(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11444387
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20433.18 |
50g |
48.56€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11454387
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20433.30 |
250g |
174.95€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11434387
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20433.0B |
1000g |
546.72€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
L’acide périodique est utilisé comme composant pour les colorations de glycoprotéines. Il sert d’intermédiaire pharmaceutique et synthétique et est utilisé dans l’impression sur soie. Il agit comme un agent oxydant particulièrement dans le clivage des 1,2 diols pour préparer les dialdéhydes. Il possède des potentiels d’oxydation sélectifs qui en font un réactif idéal pour la récupération des écrans de soie dans l’industrie de l’impression. Il trouve son application dans les sciences de la vie pour l’analyse des polysaccharides intracellulaires comme le glycogène, l’amidon et la cellulose. De plus, il est utilisé dans les réactions d’oxydation qui convertissent les sulfures en sulfones, catalysées par des réactions d’oxyde de chrome(VI) et d’oxydation convertissant les alcools en aldéhydes et cétones.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’acide périodique est utilisé comme composant pour les colorations de glycoprotéines. Il sert d’intermédiaire pharmaceutique et synthétique et est utilisé dans l’impression sur soie. Il agit comme un agent oxydant particulièrement dans le clivage des 1,2 diols pour préparer les dialdéhyde. Il possède des potentiels d’oxydation sélectifs qui en font un réactif idéal pour la récupération des écrans de soie dans l’industrie de l’impression. Il trouve son application dans les sciences de la vie pour l’analyse des polysaccharides intracellulaires comme le glycogène, l’amidon et la cellulose. De plus, il est utilisé dans les réactions d’oxydation qui convertissent les sulfures en sulfones, catalysées par des réactions d’oxyde de chrome(VI) et d’oxydation convertissant les alcools en aldéhydes et cétones.
Solubilité
Soluble dans l’eau et les alcools.
Remarques
Sensible à la lumière et hygroscopique. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents réducteurs forts, les poudres métalliques, les bases fortes et le diméthylsulfoxyde.
Identifiants chimiques
10450-60-9 | |
227.94 | |
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N | |
25289 | |
pentahydroxy(oxo)-$l^{7}-iodane |
H5IO6 | |
MFCD00011344 | |
orthoperiodic acid, periodic acid, tetrahydroxyiodous acid, acid, periodic, paraperiodic acid, pentahydroxy-l5-iodane oxide, unii-ak1d44l87g, pentahydroxidooxidoiodine, hexaoxoiodic 5-acid, periodic acid, cryst | |
CHEBI:29150 | |
O[I](O)(O)(O)(O)=O |
Spécification
Periodic acid | |
10450-60-9 | |
Inodore | |
H5IO6 | |
UN3085 | |
orthoperiodic acid, periodic acid, tetrahydroxyiodous acid, acid, periodic, paraperiodic acid, pentahydroxy-l5-iodane oxide, unii-ak1d44l87g, pentahydroxidooxidoiodine, hexaoxoiodic 5-acid, periodic acid, cryst | |
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N | |
pentahydroxy(oxo)-$l^{7}-iodane | |
25289 | |
227.94 |
1,2 | |
126°C à 130°C | |
Hygroscopique ; sensible à la lumière | |
MFCD00011344 | |
14,7171 | |
Soluble in water and alcohols. | |
O[I](O)(O)(O)(O)=O | |
227.94 | |
CHEBI:29150 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H272-H314
Peut aggraver un incendie ; comburant.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
P210-P220-P221-P260-P264b-P270-P271-P280-P283-P301+P330+P331-P304+P340-P305+P351+P338-P306+P360-P310-P353-P363-P370+P378q-P371+P380+P375-P501c
H271-H314-H335-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :5,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SOLIDE OXYDANT, CORROSIF, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 233-937-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Periodic acid
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Matière solide oxydante Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
- H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: periodic acid