Learn More
Pentane, ULTRA RESI-ANALYZED™, J.T. Baker™
Solvants et sels de haute pureté développés pour les procédures d’extraction ou de concentration de résidus organiques
205.00€ - 610.00€
Identifiants chimiques
CAS | 109-66-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H12 |
Poids moléculaire (g/mol) | 72.15 |
Numéro MDL | MFCD00009498 |
Clé InChI | OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish |
CID PubChem | 8003 |
ChEBI | CHEBI:37830 |
Nom IUPAC | pentane |
SMILES | CCCCC |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15588574
|
Avantor J.T.Baker
9333-02 |
1 L | Flacon en verre ambré à col étroit | N/A | N/A | N/A | |||||
15574055
|
Avantor J.T.Baker
9333-03 |
4 L | Flacon en verre ambré à col étroit | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- Pour la chromatographie en phase gazeuse (GC), l’analyse des résidus organiques ; Pour une utilisation en laboratoire, recherche ou fabrication
Identifiants chimiques
109-66-0 | |
72.15 | |
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N | |
8003 | |
pentane |
C5H12 | |
MFCD00009498 | |
n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish | |
CHEBI:37830 | |
CCCCC |
Spécification
Pentane | |
−40.00°C(-40°F) | |
MFCD00009498 | |
n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish | |
CCCCC | |
72.15 | |
CHEBI:37830 | |
ULTRA RESI-ANALYZED™ |
109-66-0 | |
C5H12 | |
1L = 0.63kg | |
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N | |
pentane | |
8003 | |
72.15 |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Pentane, ULTRA RESI-ANALYZED™, J.T. Baker™