Learn More
Fil de palladium, 0,5 mm (0,02 po) de diamètre, Premion™, 99,99+ % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
50 cm
250 cm
1000 cm
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Palladium wire |
Note relative au nom | 0.5mm (0.02 in.) dia. |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Quantité | 250 cm |
Pourcentage de pureté | ≥99.99% |
Qualité | Premion™ |
Odeur | Odorless |
Poids | ≈2.36g/m |
Forme | Câble |