Learn More
Fil de palladium, 0,5 mm (0,02 po) de diamètre, Premion™, 99,99+ % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
50 cm
250 cm
1000 cm
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Specifications
Nom chimique ou matériau | Palladium wire |
Note relative au nom | 0.5mm (0.02 in.) dia. |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Quantité | 1000 cm |
Pourcentage de pureté | ≥99.99% |
Qualité | Premion™ |
Odeur | Odorless |
Poids | ≈2.36g/m |
Forme | Câble |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction