Learn More
Welch™ P 4 Z Rotary Vacuum Pump
Welch Ilmvac™ P 4 Z Rotary Vacuum Pumps feature low weight, high pumping speed and compact housing construction. Suited for use in laboratories for applications within rough and fine vacuum ranges from 1 to 10-3 mbar.
Marque: Welch™ 322002
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Pompe à palettes• Vide absolu 2x10-3 mbar
• Débit 1.8 à 11 m3/h
• Rapport qualité/prix avantageux
• Etanchéité en cas de coupure de courant
• Robinet lest d'air manuel: limite la condensation dans la pompe
• Clapet anti-retour à l'aspiration isolant le circuit de vide en cas d'arrêt accidentel de la pompe
• Lubrification forcée sous haute pression d'huile, dès le démarrage de la pompe:
• Augmente la durée de vie de la pompe
• Haute compatibilité à la vapeur d'eau
• Conception compacte, nombre de pièces limité pour faciliter l'entretien
• Alimentation 230V /50Hz
• Pompe à palettes
• Inclus avec bague de centrage et collier de serrage à l'aspiration et au refoulement.
Spécification
77/92 L/min | |
150 mm | |
<48 dB | |
17.5 kg | |
235 mm | |
Pompe à vide rotative | |
100/115/230 V |
100/115/230 V | |
P 4 Z | |
200 w | |
50/60 Hz | |
415 mm | |
2 x 10^-3 mbar |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Welch™ P 4 Z Rotary Vacuum Pump > Depth: 150mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu