Learn More
Oxoid Eau peptonée tamponnée (ISO) 10 x 225 ml
Eau peptonée tamponnée (ISO) 10 x 225 ml
Marque:  Oxoid BO1067S
133.00 EUR valable jusqu'au 2025-07-13
Utilisez le code promo "24135" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12635885
  • 140.00€ / 10 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Eau peptonée tamponnée (ISO) 10 x 225 ml
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot4504978 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/04/2025 Catalog NumberBO1067S
Numéro de lot4504977 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/04/2025 Catalog NumberBO1067S
Numéro de lot4501559 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/04/2025 Catalog NumberBO1067S
Numéro de lot4502282 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/04/2025 Catalog NumberBO1067S
Numéro de lot4495043 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/03/2025 Catalog NumberBO1067S
Nom du produit
Oxoid Eau peptonée tamponnée (ISO) 10 x 225 ml >