Learn More
Bromure dʼoxalyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10155773
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X, réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15219-34-8
Formule moléculaire C2Br2O2
Poids moléculaire (g/mol) 215.83
Numéro MDL MFCD00000113
Clé InChI JAZLVNXWYDFQFE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oxalyl bromide, ethanedioyl dibromide, ethanedioyl bromide, oxalic dibromide, brcocobr, oxalyl bromide solution, ethanedioyl dibromide solution, oxalyl bromide solution, 2.0 m in methylene chloride
CID PubChem 84841
Nom IUPAC Dibromure d’oxalyle
SMILES BrC(=O)C(Br)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxalyl bromide
Point de fusion -19.0°C
Densité 2.3000g/mL
Point d’ébullition 102.0°C to 103.0°C (720.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrCOCOBr
Indice de réfraction 1.5205 to 1.5225
Quantité 500 g
Fieser 01,767; 01,1137
Gravité spécifique 2.3
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts with water.
Poids de la formule 215.83
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide