Learn More
Thermo Scientific™ Générateur électrique compact Owl™ EC-300XL
Le générateur électrique compact Thermo Scientific Owl EC-300XL est idéal pour l'électrophorèse d'ADN/ARN et protéique.
633.88€
Spécification
Courant max | 400mA |
---|---|
Gamme de produits | Owl |
Minuteur | 0 à 999 min. |
Affichage | Voltage or current |
Nbre de prises Jack | 3 |
Code produit | Marque | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13483646
|
Thermo Scientific™
EC300XL |
120V | N/A | ||||||
Description
Le générateur électrique compact Thermo Scientific Owl EC-300XL est idéal pour l'électrophorèse d'ADN/ARN et protéique.
- Simple d'utilisation, multifonction et léger
- Mémoire d'arrêt conservant les paramètres après l'arrêt du système
- Unité empilable pour un gain d'espace
- Clavier tactile
- Trois prises Jack
Spécification
400mA | |
0 à 999 min. | |
3 | |
10,25 po | |
5,5 po | |
5,25 po | |
300V |
Owl | |
Voltage or current | |
10.25 x 5.5 x 5.25 in. (26 x 14 x 13.3 cm) | |
26cm | |
14cm | |
13,3 cm | |
50/60Hz |