Learn More
Thermo Scientific™ Peigne standard du système d’électrophorèse sur gel grand format Owl™ A1
Éliminez la contrainte de l’assemblage des peignes grâce à cet assortiment de peignes monoblocs robustes. Pour une utilisation avec les systèmes d’électrophorèse sur gel grand format Fisherbrand™ Owl™ A1.
Marque: Thermo Scientific™ A1-RL-25C
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Éliminez la contrainte de l’assemblage des peignes grâce à cet assortiment de peignes monoblocs robustes sur gel grand format Thermo Scientific™ Owl™ A1, à utiliser avec les systèmes d’électrophorèse sur gel grand format Owl A1.
Peignes monoblocs robustes éliminant la contrainte de l’assemblage.Spécification
Peigne chargement rapide | |
Owl™ | |
25 (2X) |
Système d’électrophorèse sur gel grand format Owl™ A1 | |
Peigne | |
1,0 mm |