Learn More
Fisherbrand™ Ensemble de boîtes de barreaux d’agitation ovales
Garanti inerte et étanche. L’ensemble de boîtes de barreaux d’agitation ovales Fisherbrand™ est un moulage isostatique en PTFE pur et approuvé par la FDA.
Marque:  Fisherbrand™ 001.3002
Code produit. 11703319
  • 77.35€ / 1 kit
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Pour une utilisation dans les flacons à fond rond
  • Poli individuellement afin de rester propre plus longtemps
  • Chaque kit contient :
2 de chaque de 10 x 5 mm
2 de chaque de 15 x 6 mm
2 de chaque de 25 x 10 mm
2 de chaque de 30 x 10 mm
2 de chaque de 35 x 13 mm
1 de chaque de 50 x 17 mm
1 de chaque de 70 x 27 mm
Spécification
Spécification
Autoclavables
Blanc
195 x 95 mm
30 mm
95 mm
195 mm
Ensemble de boîtes de barreaux d’agitateur en PTFE 2
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE
Récipients & cuves / agitateurs chauffants
12 barreaux d’agitation ovales, 12 ovales, 2 de chaque de 10 x 5 mm, 15 x 6 mm, 25 x 10 mm, 30 x 10 mm, 35 x 13 mm, 1 de chaque de 50 x 17 mm, 70 x 27 mm
PTFE
1/boîte