Learn More
Thermo Scientific™ Support de bras d’électrode pivotant Orion™
Déplacez rapidement les électrodes entre les échantillons grâce à ce support d’électrode doté d’une amplitude de mouvement de 360° et d’un système de gestion des câbles pour assurer l’ordre et la sécurité.
Marque:  Thermo Scientific™
Code produit. 10121211
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Déplacez rapidement les électrodes entre les échantillons grâce au support d’électrode Thermo Scientific™ Orion™ doté d’une amplitude de mouvement de 360° et d’un système de gestion des câbles pour assurer l’ordre et la sécurité.
  • Support pour quatre électrodes de 12 mm de diamètre, une électrode de 16 mm de diamètre
  • Bras en aluminium pour plus de stabilité et de force
  • Bras et base à revêtement de peinture pulvérisée pour protéger contre la corrosion
  • Ressorts de contre-balancement recouverts par les bras, ce qui les protège contre les éclaboussures
  • Tête pouvant maintenir trois électrodes verticalement (diamètre maximum : 12 mm)
  • Deux emplacements supplémentaires pour électrodes inclinées à 10° (diamètre maximum : 12 mm)
  • Base ajustable d’un diamètre de 140 mm (5,5 in.) avec rembourrage dans la partie inférieure afin de protéger les surfaces de la table
Vidéos
  • Thermo Scientific - Orion meters - Taking water analysis to the next level
    Antonia Finlayson introduces Thermo Scientific Orion Star A and VERSA STAR meters for water analysis spanning pH, ISE, conductivity and dissolved oxygen measurements.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 3:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 3:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Thermo Scientific Orion meters Taking water analysis to the next level
  • Thermo Scientific - Orion meters - Taking water analysis to the next level
    Antonia Finlayson introduces Thermo Scientific Orion Star A and VERSA STAR meters for water analysis spanning pH, ISE, conductivity and dissolved oxygen measurements.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 3:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 3:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Thermo Scientific Orion meters Taking water analysis to the next level
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Thermo Scientific™ Support de bras d’électrode pivotant Orion™ > Swing Arm and Holder
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.