Learn More
Thermo Scientific™ Multimètre portatif pour pH/oxygène dissous Orion Star™ A326
Mesurez le pH, l’oxygène dissous et la température avec précision grâce au multimètre portable pour pH / OD / RDO Thermo Scientific™ Orion™ Star A326 pour des performances élevées lors de tests complexes sur le terrain
Marque: Thermo Scientific™ STARA3265
Description
Bénéficiez d’une grande précision et de performances optimales partout où vous en avez besoin grâce au multimètre portable pour pH, OD et RDO Thermo Scientific™ Orion™ Star A326, conçu pour une large gamme de tests du pH, des mV, du rH, de l’oxygène dissous et de la température ainsi que pour des applications sur le terrain. Évaluez des échantillons dans les endroits les plus exigeants en utilisant cet appareil de mesure étanche doté d’un boîtier IP67. Utilisez les deux canaux de l’instrument pour mesurer simultanément le pH et l’oxygène dissous ou visualisez chaque canal séparément. Enregistrez jusqu’à 5000 ensembles de points de données avec horodatage et transférez facilement des journaux d’étalonnage et de données vers une imprimante ou un ordinateur via une connexion USB ou RS232.
- Un plus grand confort d’utilisation associé aux avantages d’un pH-mètre et d’un instrument de mesure de l’oxygène dissous dans un système simple à utiliser
- Mesurez le pH, les mV, les mV relatifs ou le rH avec la température sur un seul canal et mesurez l’oxygène dissous en pourcentage de saturation ou en mg/l avec la température à l’aide de sondes OD optiques RDO ou de sondes OD polarographiques sur le deuxième canal
- Affichez facilement des mesures individuelles sur un affichage plein écran et basculez rapidement vers un écran divisé pour visualiser plusieurs mesures simultanément
- Effectuez un étalonnage du pH jusqu’à 5 points à l’aide de la reconnaissance automatique de tampons des groupes de tampons NIST ou DIN avec la possibilité de saisir manuellement des valeurs tampon personnalisées et une option de modification de l’étalonnage permettant de corriger des points individuels sans devoir procéder à un réétalonnage complet
- Effectuez l’étalonnage de l’oxygène dissous à l’aide d’options d’air saturé en eau, d’eau saturée en air, de valeur personnalisée (titration de Winkler) et de point zéro
- Compensez automatiquement les mesures de l’oxygène dissous à l’aide de la température ATC, de la saisie manuelle de la salinité et d’un baromètre intégré pour des mesures de la pression barométrique
- Un affichage graphique rétroéclairé informatif et facile à lire avec des instructions à l’écran claires simplifie le fonctionnement
- Capturez vos mesures importantes grâce à l’indicateur de stabilité des mesures et aux modes de lecture sélectionnables : Auto-Read (Lecture automatique) maintient une lecture stable, Continuous (Continu) indique l’évolution des résultats avec une option de maintien et Timed (Temporisé) enregistre les données à des intervalles spécifiques
- Le journal de données recueille et horodate jusqu’à 5 000 ensembles de mesures avec l’ID de l’échantillon et l’ID de l’utilisateur en option
- Le journal d’étalonnage mémorise les 10 étalonnages les plus récents
- La mémoire non volatile de l’instrument de mesure garantit la protection de vos données et de vos paramètres, même lors d’une coupure de courant
- Le logiciel Orion Star Com facilite les transferts de données vers un ordinateur via une connexion USB ou RS232
- Options d’alimentation flexibles avec piles AA ou adaptateur d’alimentation universel en option
- Le boîtier classé IP67 est étanche pour un fonctionnement fiable sur le terrain
- Les kits d’instruments de mesure comprennent une mallette de transport rigide et un blindage de protection de l’instrument avec des supports d’électrodes, une sangle de poignet / ceinture ajustable et un support d’instrument intégré
- Les instruments de mesure sont certifiés CE, TUV 3-en-1 et FCC classe A
- Garantie de 3 ans pour le remplacement
Spécification
Adaptateur d’alimentation universel 50-60 Hz, 100-240 VCA (vendu séparément, n° de catalogue 1010003) | |
± 6 mmHg | |
± 0,002 | |
± 0,1 mg / L jusqu’à 8 mg / L, ± 0,2 mg / L de 8 à 20 mg / L, ± 10 % de la mesure jusqu’à 50 mg / L | |
Oui, sélectionnable | |
800 heures | |
pH avec option de modification de l’étalonnage, mV relatif (RmV), rH, oxygène dissous et température | |
Mode mV relatif (RmV) 1 point, mode rH 1 point | |
CE, TUV 3-1, FCC classe A | |
5000 avec horodatage | |
2 | |
IP 67 | |
Saturation de 0,0 à 600,0 % | |
-2,000 à 20,000 | |
-5,0°C à +105,0°C | |
BNC (électrode de pH ou rH), broche (électrode de référence), MiniDIN 8 broches (sonde de température ATC), MiniDIN 9 broches (capteur d’OD polarographique ou d’ODR optique avec température intégrée) | |
Complet avec touches de fonction spécifiques aux menus et touches de défilement/raccourcis à double fonction | |
Mémorisation automatique des données avec modes de mesure Lecture automatique et Temporisé ; mémorisation manuelle des données avec mode Continu | |
10 par canal avec protection par mot de passe | |
Saturation de 0,0 à 600,0 % | |
0,1, saturation de 1 % | |
±2 % de saturation ou ±2 % de la mesure, la valeur la plus élevée prévalant | |
4 piles AA (incluses) ou adaptateur secteur universel (vendu séparément) | |
1 mmHg | |
0,00 à 90,00 mg/l | |
± 2000,0 mV | |
0,1 mV | |
0,01, 0,1 mg/l | |
Paramètre rapide, moyen, lent ou Smart Stability sélectionnable ; paramètre Smart Averaging désactivé ou automatique sélectionnable | |
41°F à 113°F (température ambiante) | |
Étalonnage de température en 1 point | |
0,1°C, 0,1°F | |
Garantie de 3 ans pour les instruments de mesure | |
1,2 lb |
USB, RS232 | |
± 0,2 mV ou ± 0,05 %, selon la valeur la plus élevée | |
± 0,2 mg/L ou ± 2 % de la mesure, selon la valeur la plus élevée | |
Alarme de limite haute/basse, alarme d’étalonnage | |
400 à 850 mmHg, automatique à l’aide du baromètre intégré ou d’une saisie manuelle | |
Quatre piles AA (incluses) | |
Air saturé en eau, eau saturée en air, manuel (titration de Winkler), point zéro | |
1 à 5 | |
Transférez un point de données unique, une plage de points de données ou tous les points de données vers l’imprimante ou l’ordinateur | |
Kit d’instrument de mesure portatif de pH/ODR/OD Orion Star A326 avec électrode de pH / ATC à gel à faible entretien ROSS Ultra Triode, capteur d’OD optique d’ODR solutions, boîtier de protection et mallette de transport | |
Écran graphique LCD rétroéclairé | |
pH, mV, mV relatif (RmV) ou rH avec température ; oxygène dissous en % de saturation ou mg/l avec tem, mV, Relative mV, ORP with Temperature, Dissolved Oxygen (% Saturation), Dissolved Oxygen (mg/L with Temperature) | |
±2000,0 mV | |
0,1, 0,01, 0,001 pH | |
Appareil de mesure de pH/RDO/OD Star A326 avec piles ; sonde pH/ATC corps époxy 8107UWMMD ROSS Triode remplie de gel avec câble de 3 mètres ; sonde OD optique 087010MD RDO avec câble de 3 mètres ; 910410 sachets de tampon de pH 4,01 ; 910710 sachets de tampon de pH 7,00 ; 911010 sachets de tampon pH 10,01; 810001 solution de stockage d’électrodes Orion ROSS ; 01100710 sachets d’étalon de conductivité Orion 1413 μS ; 911110 sachets de solution de rinçage ; blindage de protection avec porte-électrodes ; mallette de transport rigide ; piles AA (installées) | |
pH 7,000 | |
Anglais, espagnol, français, italien, allemand et chinois ; portugais et coréen disponibles avec la mise à jour logicielle | |
La mémoire non volatile conserve le journal de données, le journal d’étalonnage et les paramètres de l’instrument de mesure | |
Instrument de mesure portatif de pH/mV/RmV/rH/ODR optique/oxygène dissous/température Orion Star A326 | |
±2 % de saturation ≤ 200 % de saturation, ±10 % de saturation > 200 % de saturation | |
Saturation de 0,0 à 500,0 % | |
0,1, 1 % de saturation | |
400 à 850 mmHg | |
± 2000,0 mV | |
0,00 à 50,00 mg/l | |
5 à 85 % sans condensation | |
0,01, 0,1 mg/l | |
0,0 à 45,0 ppt, correction automatique via la saisie manuelle de la salinité de l’échantillon | |
± 0,1°C | |
5 à 45°C (température ambiante) | |
22,0°F à 221,0° F | |
Manuel ou automatique avec sonde de température ATC | |
24°cm x 10°cm x 6,5°cm (9,5°in x 3,9°in x 2,6°in.) | |
0,5 kg |